(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol 97%, ee 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
L18555.06
L18555.14
L18555.06EA
81.1
EUR
L18555.06
L18555.14
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol 97%, ee 98%
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 57090-45-6
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(279°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202928
Optical Rotation: -0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00135169
Formula:
ClCH₂CHOHCH₂OH Pto. Ebullición: 213 °C Densidad: 1,322 Pto. de inflamación: 137 °C (279 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135169 Núm. CAS: 57090-45-6 EINECS: 435-560-9 UN: 2689 ADR: 6.1,III |