(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol 98%, ee 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
L18556.06
L18556.14
L18556.06EA
75.1
EUR
L18556.06
L18556.14
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol 98%, ee 98%
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Formula:
ClCH₂CHOHCH₂OH MW: 110.54 g/mol Pto. Ebullición: 213 °C Densidad: 1.322 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210270 Núm. CAS: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1 III |