Ácido fosfomolíbdico hidrato 80%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 59.4 EUR
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Ácido fosfomolíbdico hidrato 80%
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm