Ácido fosfomolíbdico hidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 188 EUR
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Ácido fosfomolíbdico hidrato ACS
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Pto. de fusión: 78 - 90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011341
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %