Ácido fosfomolíbdico hidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
56166.22
56166.06
56166.14
56166.36
56166.22EA
160
EUR
56166.22
56166.06
56166.14
56166.36
Ácido fosfomolíbdico hidrato ACS
Ácido fosfomolíbdico hidrato
CAS No.: 51429-74-4
Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O
Formula Weight: 1825.25(anhy)
Physical Form: Granular
Density: 3.15
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 78-90°
Merck Reference: 14,7342
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149913
Formula:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O MW: 1843.27 g/mol Pto. de fusión: 78…90 °C Densidad: 3.15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149913 Núm. CAS: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3085 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,7342 |