Ácido fosfomolíbdico hidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 159 EUR
1.00532.0025 1.00532.0100
Ácido fosfomolíbdico hidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07498
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid