Ácido fosfomolíbdico hidrato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
20616.138EA 92.1 EUR
20616.138 20616.184
Ácido fosfomolíbdico hidrato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),III
Índice Merck: 12,07498
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubilidad en agua Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforme a React. Ph.Eur. Passes test