(R)-(+)-Lactato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
414490050 414490250
ACRO414490050EA 118 EUR
ACRO414490050 ACRO414490250
(R)-(+)-Lactato de metilo 98%
(R)-(+)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 144 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004517
Núm. CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)