Etilo (S)-(-)-lactato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Hidroxipropionato de etilo
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 74.2 EUR
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
Etilo (S)-(-)-lactato 97%
Etilo (S)-(-)-lactato
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,034 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004518
Núm. CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,03850
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)