Ácido fosfomolíbdico hidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 273 EUR
431400-10G 431400-50G
Ácido fosfomolíbdico hidrato, Supelco®
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM