Etilo (S)-(-)-lactato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Hidroxipropionato de etilo
A10900.36
A10900.0C
A10900.0E
A10900.36EA
38.4
EUR
A10900.36
A10900.0C
A10900.0E
Etilo (S)-(-)-lactato ≥99%
Etilo (S)-(-)-lactato
Purity: 99%
CAS No.: 687-47-8
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.036
Refractive Index: 1.4130
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1720839
Merck Reference: 14,3817
Optical Rotation: -11° (neat)
UN No.: 1192
MDL No.: MFCD00065359
Formula:
C₅H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 152…155 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 1,036 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004518 Núm. CAS: 687-47-8 EINECS: 211-694-1 UN: 1192 ADR: 3,III Índice Merck: 14,3817 |