Ácido fosfowolfrámico hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 12-wolframofosfórico hidrato
208311000 208315000 208310250 208310025
ACRO208311000EA 106 EUR
ACRO208311000 ACRO208315000 ACRO208310250 ACRO208310025
Ácido fosfowolfrámico hidrato
Ácido fosfowolfrámico hidrato
Formula: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898.07 g/mol
Pto. de fusión: 107
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011342
Núm. CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,07450
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals
Assay ≥82 % (WO3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Loss on ignition ≤17 % (800°C)