Ácido fosfowolfrámico hidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 12-wolframofosfórico hidrato
11827.18
11827.30
11827.18EA
99.7
EUR
11827.18
11827.30
Ácido fosfowolfrámico hidrato, grado reactivo
Ácido fosfowolfrámico hidrato
CAS No.: 12501-23-4
Molecular Formula: H3PO4.12WO3.xH2O
Formula Weight: 2880.20(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Off-white to pale yellow
Melting Point: 95°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011342
Formula:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O MW: 2898.07 g/mol Pto. de fusión: 95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011342 Núm. CAS: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 13,07450 |