Ácido fosfowolfrámico hidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido 12-wolframofosfórico hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00582.0100 1.00582.9025
1.00582.0100EA 120 EUR
1.00582.0100 1.00582.9025
Ácido fosfowolfrámico hidrato, Supelco®
Ácido fosfowolfrámico hidrato
Formula: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898.07 g/mol
Pto. de fusión: 107
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011342
Núm. CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,07450
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)