(S)-(-)-Lactato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Hidroxipropionato de metilo
B24468.22
B24468.14
B24468.22EA
75.6
EUR
B24468.22
B24468.14
(S)-(-)-Lactato de metilo ≥97%
(S)-(-)-Lactato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 27871-49-4
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -44°
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 1720587
Optical Rotation: -8.2° (neat)
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00064265
Formula:
C₄H₈O₃ MW: 104,11 g/mol Pto. Ebullición: 135…138 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,092 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064265 Núm. CAS: 27871-49-4 EINECS: 248-704-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...