Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
36259.03 36259.06 36259.14
36259.03EA 144 EUR
36259.03 36259.06 36259.14
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
Purity: 99.95% CAS No.: 18497-13-7 Molecular Formula: H2Cl6Pt.6H2O Formula Weight: 517.91 (409.82anhy) Physical Form: Lump Density: 2.430 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,7526 UN No.: 2507 MDL No.: MFCD00149910
Formula: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517,9 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C (desc.)
Densidad: 2,430
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149910
Núm. CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,7526