Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato (37,50% Pt), en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
0215250901 0215250905
ICNA0215250901EA 205 EUR
ICNA0215250901 ICNA0215250905
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato (37,50% Pt), en polvo ACS
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
Chloroplatinic acid is used in potassium determination, purification of platinum and in catalysis.
Alkali & other salts (as sulphates) ≤0,05%
Chloroplatinic acid is used in potassium determination, purification of platinum and in catalysis.
Soluble in alcohol; very soluble in water.
Formula: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517.9 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C (lit.)
Densidad: 2.434 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149910
Núm. CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,07609