Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
8.07340.0001EA 189 EUR
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido hexacloroplatinico (IV) hexahidrato
Formula: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517,9 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 2,434 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149910
Núm. CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,07609
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material