Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato (∼40% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 148 EUR
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato (∼40% Pt)
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato
Formula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149909
Núm. CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %