Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
405010010 405010050 405010250
405010010.EA 135 EUR
405010010. 405010050. 405010250.
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato ACS
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato
Formula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149910
Núm. CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %