Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato ≥99.999% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
43696.03
43696.06
43696.03EA
272
EUR
43696.03
43696.06
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato ≥99.999% (metals basis), Premion®
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 26023-84-7
Molecular Formula: H2PtCl6.xH2O
Formula Weight: 409.82(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,7526
UN No.: 2507
MDL No.: MFCD00149909
Formula:
H₂Cl₆Pt·H₂O MW: 427.83 g/mol Pto. de fusión: 60 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149909 Núm. CAS: 26023-84-7 EINECS: 241-010-7 UN: 2507 ADR: 8 III Índice Merck: 14,7526 |