Bromuro de litio hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Litio bromuro hidrato
10733.14 10733.22
10733.14EA 159 EUR
10733.14 10733.22
Bromuro de litio hidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Bromuro de litio hidrato
Purity: 99.995% CAS No.: 85017-82-9 Molecular Formula: LiBr.xH2O Formula Weight: 86.85(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 162-167° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00149763
Formula: BrLi·xH₂O
MW: 86.85 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 1265
Pto. de fusión: 162…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149763
Núm. CAS: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 14,5526