Sodio perclorato monohidrato 85+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
343630010 343631000 343630025
ACRO343630010EA 136 EUR
ACRO343630010 ACRO343631000 ACRO343630025
Sodio perclorato monohidrato 85+% ACS
Sodio perclorato monohidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Pto. de fusión: 130 °C
Densidad: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149164
Núm. CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08798
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric 85.0 to 90.0 % (as NaClO4)
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %