L(+)-Serina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
A11179.14 A11179.22 A11179.36
A11179.14EA 52 EUR
A11179.14 A11179.22 A11179.36
L(+)-Serina ≥99%
L(+)-Serina
Purity: 99% CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: 214-224° dec. Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064224
Formula: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 214…224 °C (desc.)
Densidad: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,8460