Ioduro de litio hidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lithium iodide hydrate
208011000 208015000
ACRO208011000EA 88 EUR
ACRO208011000 ACRO208015000
Ioduro de litio hidrato 99%, extra puro
Ioduro de litio hidrato
Formula: ILi·xH₂O
MW: 133.84 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 1171 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149769
Núm. CAS: 85017-80-7
EINECS: 233-822-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm