L(+)-Serina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
1.07647.1000 1.07647.9010
1.07647.1000EA 1260 EUR
1.07647.1000 1.07647.9010
L(+)-Serina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 215…225 °C
Densidad: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,00846