L(+)-Serina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 46.4 EUR
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Serina para síntesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 215…225 °C
Densidad: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,00846
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)