L-Homoserina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-Homoserina, H-Hser-OH
L12427.03 L12427.06 L12427.MD
L12427.03EA 127 EUR
L12427.03 L12427.06 L12427.MD
L-Homoserina ≥99%
L-Homoserina
Purity: 99% CAS No.: 672-15-1 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: ca 203° dec. Beilstein Reference: 1721681 Merck Reference: 14,4739 Optical Rotation: -9° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00063090
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: ∼ 203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063090
Núm. CAS: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Índice Merck: 14,4739