Sodio hipofosfito monohidrato 99-103% (by titrimetric analysis) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fosfinato de sodio monohidrato
222790010
222791000
222792500
222790051
ACRO222790010EA
130
EUR
ACRO222790010
ACRO222791000
ACRO222792500
ACRO222790051
Sodio hipofosfito monohidrato 99-103% (by titrimetric analysis) para análisis
Sodio hipofosfito monohidrato
Formula:
NaH₂PO₂·H₂O MW: 105.99 g/mol Pto. de fusión: 90 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06252379 Núm. CAS: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder or crystals |
pH | 6 to 8 (5 % in water at 20°C) |
Titration | 99.0 to 103.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |