Sodio hipofosfito monohidrato, (H₂O 12-17%) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 196 EUR
A13385.0E A13385.36
Sodio hipofosfito monohidrato, (H₂O 12-17%) ≥97%
Sodio hipofosfito monohidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Pto. de fusión: 90 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252379
Núm. CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Índice Merck: 14,8629