Ortofosfato de tripotasio monohidrato 96%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio fosfato trisódico monohidrato, tri-Potasio fosfato monohidrato
263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 91.2 EUR
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
Ortofosfato de tripotasio monohidrato 96%, extra puro
Ortofosfato de tripotasio monohidrato
Formula: K₃O₄P·1H₂O
MW: 230.28 g/mol
Pto. de fusión: 1340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150410
Núm. CAS: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)