Ortofosfato de tripotasio monohidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potasio fosfato trisódico monohidrato, tri-Potasio fosfato monohidrato
41586.36 41586.A3
41586.36EA 133 EUR
41586.36 41586.A3
Ortofosfato de tripotasio monohidrato ≥95%
Ortofosfato de tripotasio monohidrato
Purity: 95% CAS No.: 27176-10-9 Molecular Formula: K3PO4.H2O Formula Weight: 230.28 (212.27anhy) Physical Form: Granular Density: 2.564 MDL No.: MFCD00150410
Formula: K₃O₄P·1H₂O
MW: 230.28 g/mol
Densidad: 2.564
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150410
Núm. CAS: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1