L(-)-Cistina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(H-Cys-OH)2
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
A13762.0BEA
387
EUR
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
L(-)-Cistina ≥99%
L(-)-Cistina
Purity: 99%
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240.3 g/mol Pto. Ebullición: 428 Pto. de fusión: >240 °C (desc.) Densidad: 1.68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064228 Núm. CAS: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Índice Merck: 13,02811 |