L(-)-Cistina Reag. Ph. Eur. pure, pharma grade
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: (H-Cys-OH)2
A1703.0100 A1703.1000
A1703.0100EA 80.7 EUR
A1703.0100 A1703.1000
L(-)-Cistina Reag. Ph. Eur. pure, pharma grade
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 261…262 °C
Densidad: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064228
Núm. CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Índice Merck: 13,02811