Sodio sulfuro hidrato 60 - 64%, escamas, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfuro de disodio hidrato, Sulfuro de sodio hidrato
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 42.1 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Sodio sulfuro hidrato 60 - 64%, escamas, extra puro
Sodio sulfuro hidrato
Formula: Na₂S·xH₂O
Pto. Ebullición: ~ 920 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149183
Núm. CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
IR: 01-2119513694-38
Índice Merck: 12,08829
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm