L(-)-Cistina 98.5-101.5% (base secada) FCC para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (H-Cys-OH)2
1.02836.1000 1.02836.9029
1.02836.1000EA 588 EUR
1.02836.1000 1.02836.9029
L(-)-Cistina 98.5-101.5% (base secada) FCC para producción biofarmacéutica, SAFC®
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Pto. Ebullición: 428
Pto. de fusión: 261…262 °C (desc.)
Densidad: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064228
Núm. CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Índice Merck: 13,02811
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (ex N, calc. on dried substance) 98.5 - 101.5 %
Identity (IR-spectrum) Passes Test
Appearance White to almost white, fine-crystalline powder
Appearance of solution (100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l) Clear and Colorless
Spec. Rotation (α20/D, 20 g/l, Hydrochloric Acid 1 mol/l, Previously Dried Substance) –215 to –225
Heavy Metals (as Pb) ≤10 ppm
Pb (Lead) ≤5 ppm
Ninhydrin - Positive Substances (LC) (Largest Single Impurity) ≤0.2 %
Ninhydrin - Positive Substances (LC) (Sum of all Impurities) ≤0.5 %
Sulfated Ash (800 °C) ≤0.1 %
Loss on Drying (105 °C; 3 h) ≤0.2 %