L(-)-Cistina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 626 EUR
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cistina, Millipore®
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Pto. Ebullición: 428
Pto. de fusión: 261…262 °C
Densidad: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064228
Núm. CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Índice Merck: 13,02811