Sodio sulfuro hidrato, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
83756.290EA 130 EUR
83756.290 83756.230
Sodio sulfuro hidrato, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio sulfuro hidrato
Formula: Na₂S·~3H₂O
Pto. Ebullición: ~920 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149183
Núm. CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
IR: 01-2119513694-38
Índice Merck: 12,08829
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %