Sodio metasilicato pentahidrato, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14103.A1
14103.D9
14103.A1EA
51.3
EUR
14103.A1
14103.D9
Sodio metasilicato pentahidrato, tech.
Sodio metasilicato pentahidrato
CAS No.: 10213-79-3
Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O
Formula Weight: 212.14 (122.06anhy)
Physical Form: -18 Mesh Granular
Density: 1.75
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 72°
Merck Reference: 14,8642
UN No.: 3253
MDL No.: MFCD00149176
Formula:
Na₂SiO₃·5H₂O MW: 212,14 g/mol Pto. de fusión: 72 °C Densidad: 1,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149176 Núm. CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 UN: 3253 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8642 |