D(+)-Cistina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(H-D-Cys-OH)2
L13772.03
L13772.06
L13772.03EA
86.7
EUR
L13772.03
L13772.06
D(+)-Cistina ≥98%
D(+)-Cistina
Purity: 98%
CAS No.: 349-46-2
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1728093
Merck Reference: 14,2782
Optical Rotation: +219° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00002610
Formula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240,3 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002610 Núm. CAS: 349-46-2 EINECS: 206-486-2 Índice Merck: 14,2782 |