Litio sulfato monohidrato ≥99.0% (base secada), white powder ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Litio sulfato monohidrato
0215253990 0215253980
ICNA0215253990EA 315 EUR
ICNA0215253990 ICNA0215253980
Litio sulfato monohidrato ≥99.0% (base secada), white powder ACS
Litio sulfato monohidrato
Soluble in cold water.
Formula: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127,96 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149766
Núm. CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤0,001% (as Pb)
Insoluble Matter ≤0,01%
Loss on Drying 13,0 - 15,0% (150 °C)
Chloride ≤0,002%
Nitrate ≤0,001%
Iron <0,001%
Potassium ≤0,05%
Sodium ≤0,05%