(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, D-Glucamine, 1-Amino-1-deoxy-D-sorbitol, (-)-1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, (2R,3R,4R,5S)-6-Aminohexane-1,2,3,4,5-pentaol
G0252-25G G0252-5G
TCIAG0252-25GEA 227 EUR
TCIAG0252-25G TCIAG0252-5G
(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 181,19 g/mol
Pto. Ebullición: 531 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127…128 °C
Densidad: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00077776
Núm. CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3
Índice Merck: 14,04449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&vid=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=10, H2O)