(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
126841000
126845000
126840025
ACRO126841000EA
34.7
EUR
ACRO126841000
ACRO126845000
ACRO126840025
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol 99%
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Formula:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH MW: 195,22 g/mol Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004707 Núm. CAS: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 Índice Merck: 12,06154 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 132 °C |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 100 °C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.03 |
Specific optical rotation | -15.7° to -17.3° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O) (on dried substance) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤150 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |