(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
L14282.18
L14282.30
L14282.18EA
28.2
EUR
L14282.18
L14282.30
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol 99%
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Purity: 99%
CAS No.: 6284-40-8
Molecular Formula: C7H17NO5
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 385906
Merck Reference: 14,6078
Optical Rotation: -16.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004707
Formula:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH MW: 195,22 g/mol Pto. de fusión: 128…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004707 Núm. CAS: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 Índice Merck: 14,6078 |