Meglumine 99,0-101,0 Acidimetry, EMPROVE® API ChP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient Endotoxins_low, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 472 EUR
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99,0-101,0 Acidimetry, EMPROVE® API ChP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient Endotoxins_low, SAFC®
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195.22 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) (desc.)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 300 kg/m3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004707
Núm. CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Índice Merck: 12,06154