(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol ≥99.0% for resolution of racemates, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Meglumina, (-)-1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18318.0250 8.18318.5000
8.18318.0250EA 60.9 EUR
8.18318.0250 8.18318.5000
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol ≥99.0% for resolution of racemates, para síntesis, Sigma-Aldrich®
(-)-1-Metilamino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195.22 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004707
Núm. CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Índice Merck: 12,06154
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 195.21 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 210 °C (1013 hPa) decomposes
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)