Ioduro de calcio hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40136.22
40136.36
40136.22EA
88.3
EUR
40136.22
40136.36
Ioduro de calcio hidrato
Ioduro de calcio hidrato
CAS No.: 71626-98-7
Molecular Formula: CaI2.xH2O
Formula Weight: 293.89(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to grey
Melting Point: 42° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00149622
Formula:
CaI₂·H₂O MW: 311.9 g/mol Pto. de fusión: 42 °C (desc.) Densidad: 2.55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149622 Núm. CAS: 71626-98-7 EINECS: 233-276-8 |