Ribitol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
167030050 167030100 167035000 167031000
ACRO167030050EA 46.4 EUR
ACRO167030050 ACRO167030100 ACRO167035000 ACRO167031000
Ribitol 98%
Ribitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064291
Núm. CAS: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Índice Merck: 13,00168
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Oxygen (O) 7 to 7.5 %
Conductivity 500 to 700 S/m