Hidrogenoortofosfato de magnesio trihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A14279.0B A14279.30
A14279.0BEA 68.5 EUR
A14279.0B A14279.30
Hidrogenoortofosfato de magnesio trihidrato ≥99%
Hidrogenoortofosfato de magnesio trihidrato
Purity: 99% CAS No.: 7782-75-4 Molecular Formula: MgHPO4.3H2O Formula Weight: 174.34 (120.28anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5681 MDL No.: MFCD00150390
Formula: HMgO₄P·3H₂O
MW: 174,33 g/mol
Densidad: 2,13
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150390
Núm. CAS: 7782-75-4
EINECS: 231-823-5
Índice Merck: 14,5681