Tiosulfato de magnesio hexahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Magnesio tiosulfato hexahidrato
46114.22 46114.36
46114.22EA 32.8 EUR
46114.22 46114.36
Tiosulfato de magnesio hexahidrato ≥99%
Tiosulfato de magnesio hexahidrato
Purity: 99% CAS No.: 13446-30-5 Molecular Formula: MgO3S2.6H2O Formula Weight: 244.53 (136.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.818 Appearance: White Melting Point: 170° (-3H2O) Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,5694 MDL No.: MFCD00169871
Formula: MgO₃S₂·6H₂O
MW: 244.53 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C (-3H₂O)
Densidad: 1.818
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169871
Núm. CAS: 13446-30-5
EINECS: 233-340-5
Índice Merck: 13,05718